Print…
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-2,6-dimethylmorpholine, 5-(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR61159-1G OR61159-250MG OR61159-5G
APOSOR61159-1GEA 290 EUR
APOSOR61159-1G APOSOR61159-250MG APOSOR61159-5G
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
Fórmula: C₈H₁₄N₄OS
Peso Molecular: 214.288 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06243036
Número CAS: 923682-98-8