Print…
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-7-carboxy-1H-indazole
OR61153-1G OR61153-250MG
APOSOR61153-1GEA 265 EUR
APOSOR61153-1G APOSOR61153-250MG
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 280…284 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13177019
Número CAS: 953409-99-9