Print…
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR61113-100MG OR61113-250MG OR61113-1G
APOSOR61113-100MGEA 149 EUR
APOSOR61113-100MG APOSOR61113-250MG APOSOR61113-1G
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18089853
Número CAS: 175415-95-9