Print…
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61086-1G OR61086-250MG OR61086-5G
APOSOR61086-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61086-1G APOSOR61086-250MG APOSOR61086-5G
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂Cl₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07787622
Número CAS: 6575-04-8