Print…
2,4,5-Trichlorobenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61085-1G OR61085-250MG
APOSOR61085-1GEA 522 EUR
APOSOR61085-1G APOSOR61085-250MG
2,4,5-Trichlorobenzamide
2,4,5-Trichlorobenzamide
Fórmula: C₇H₄Cl₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18400107
Número CAS: 70439-09-7