Print…
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61081-1G OR61081-250MG OR61081-5G
APOSOR61081-1GEA 279 EUR
APOSOR61081-1G APOSOR61081-250MG APOSOR61081-5G
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Fórmula: C₈H₅Cl₃O₂
Peso Molecular: 239.483 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02149449
Número CAS: 86569-81-5