Print…
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(3-Iodo-2-methylpheny)-2-bromoethan-1-one
OR61076-1G OR61076-250MG OR61076-5G
APOSOR61076-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61076-1G APOSOR61076-250MG APOSOR61076-5G
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Fórmula: C₉H₈BrIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31726337
Número CAS: 2408223-87-8
UN: 1759
ADR: 8,III