Print…
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-{2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy]ethyl}-1H-pyrazole, 1-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)ethyl)-1H-pyrazole
OR6107-1G OR6107-250MG
APOSOR6107-1GEA 315 EUR
APOSOR6107-1G APOSOR6107-250MG
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₇H₂₃BN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258658
Número CAS: 957061-20-0