Print…
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61031-1G OR61031-100MG
APOSOR61031-1GEA 0 EUR
APOSOR61031-1G APOSOR61031-100MG
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Fórmula: C₉H₇BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16556320
Número CAS: 1257535-37-7