Print…
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61022-1G OR61022-500MG
APOSOR61022-1GEA 314 EUR
APOSOR61022-1G APOSOR61022-500MG
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17214192
Número CAS: 66909-29-3