Print…
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61021-1G OR61021-250MG OR61021-5G
APOSOR61021-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61021-1G APOSOR61021-250MG APOSOR61021-5G
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Ponto de Fusão: 114…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09261082
Número CAS: 66909-33-9