Print…
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide
OR61013-1G OR61013-250MG
APOSOR61013-1GEA 452 EUR
APOSOR61013-1G APOSOR61013-250MG
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Fórmula: C₉H₁₁N₂·I
Peso Molecular: 274.102 g/mol
Ponto de Fusão: 137…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00491277
Número CAS: 7181-87-5