Print…
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Carboxy-5-chloro-4-nitrotoluene, 4-Chloro-5-nitro-o-toluic acid
OR61008-1G OR61008-250MG
APOSOR61008-1GEA 126 EUR
APOSOR61008-1G APOSOR61008-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 97%
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₈H₆ClNO₄
Peso Molecular: 215.591 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18071079
Número CAS: 476660-41-0