Print…
6-Methoxyisatoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methoxy-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 5-Methoxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR61001-5G OR61001-250MG OR61001-1G
APOSOR61001-5GEA 206 EUR
APOSOR61001-5G APOSOR61001-250MG APOSOR61001-1G
6-Methoxyisatoic anhydride
6-Methoxyisatoic anhydride
Fórmula: C₉H₇NO₄
Ponto de Fusão: 258…264 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11046419
Número CAS: 67765-42-8