Print…
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Borono-3-chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-(4-Borono-3-chloropyridin-2-yl)morpholine
OR6094-100MG OR6094-50MG
APOSOR6094-100MGEA 132 EUR
APOSOR6094-100MG APOSOR6094-50MG
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid
Fórmula: C₉H₁₂BClN₂O₃
Peso Molecular: 242.467 g/mol
Ponto de Fusão: 120…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09258746
Número CAS: 957061-04-0