Print…
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(5-Bromopyridin-2-yl)-N-methylmethylamine
OR6090-1G OR6090-250MG
APOSOR6090-1GEA 460 EUR
APOSOR6090-1G APOSOR6090-250MG
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine
Fórmula: C₇H₉BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09065029
Número CAS: 915707-70-9
UN: 2735
ADR: 8,III