Print…
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6077-1G OR6077-25G OR6077-5G
APOSOR6077-1GEA 31.9 EUR
APOSOR6077-1G APOSOR6077-25G APOSOR6077-5G
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆BrClO₂S
Ponto de Fusão: 88…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798043
Número CAS: 58236-74-1
UN: 3261
ADR: 8,II