Print…
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: {4-[(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
OR6073-1G OR6073-5G
APOSOR6073-1GEA 132 EUR
APOSOR6073-1G APOSOR6073-5G
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₁₄H₂₂N₂O
Peso Molecular: 234.337 g/mol
Ponto de ebulição: 190…200 °C (2 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09064973
Número CAS: 884507-50-0