Print…
6-Chloro-3-methylbenzofuran
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60264-1G OR60264-250MG
APOSOR60264-1GEA 986 EUR
APOSOR60264-1G APOSOR60264-250MG
6-Chloro-3-methylbenzofuran
6-Chloro-3-methylbenzofuran
Fórmula: C₉H₇ClO
Ponto de ebulição: 218 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15144093
Número CAS: 30343-35-2