Print…
5-Chloro-3-methylbenzofuran
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60263-1G OR60263-250MG
APOSOR60263-1GEA 1060 EUR
APOSOR60263-1G APOSOR60263-250MG
5-Chloro-3-methylbenzofuran
5-Chloro-3-methylbenzofuran
Fórmula: C₉H₇ClO
Ponto de ebulição: 232…233 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797625
Número CAS: 1125-41-3