Print…
3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethan-1-one), 1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethanone
OR60262-1G OR60262-250MG OR60262-5G
APOSOR60262-1GEA 299 EUR
APOSOR60262-1G APOSOR60262-250MG APOSOR60262-5G
3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
3'-Iodo-2'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₉IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22573017
Número CAS: 52164-39-3