Print…
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-[(dimethylamino)methylene]-3-oxo-3-phenylpropanoate, Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
OR60237-1G OR60237-25G OR60237-5G
APOSOR60237-1GEA 87 EUR
APOSOR60237-1G APOSOR60237-25G APOSOR60237-5G
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₃
Ponto de ebulição: 150…155 °C (0,5 mm Hg)
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00120477
Número CAS: 66129-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III