Print…
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60227-1G OR60227-250MG
APOSOR60227-1GEA 0 EUR
APOSOR60227-1G APOSOR60227-250MG
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₈BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10000011
Número CAS: 1289007-61-9