Print…
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-3-chloro-2-hydrazino-1,4-diazine, (5-Bromo-3-chloropyrazin-2-yl)hydrazine
OR60219-1G OR60219-250MG OR60219-100MG
APOSOR60219-1GEA 401 EUR
APOSOR60219-1G APOSOR60219-250MG APOSOR60219-100MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Fórmula: C₄H₄BrClN₄
Peso Molecular: 223.458 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22375535
Número CAS: 850421-08-8