Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Carbamoylimidazo[1,2-a]pyridine, 6-(Aminocarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR60212-1G OR60212-250MG
APOSOR60212-1GEA 338 EUR
APOSOR60212-1G APOSOR60212-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Fórmula: C₈H₇N₃O
Ponto de Fusão: 202…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176747
Número CAS: 103313-38-8