Print…
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl (2E)-3-ethoxy-2-methylprop-2-enoate, (E)-Ethyl 3-ethoxy-2-methylacrylate, Ethyl trans-3-ethoxy-2-methylacrylate
OR60192-1G OR60192-25G OR60192-5G
APOSOR60192-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60192-1G APOSOR60192-25G APOSOR60192-5G
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 196…198 °C
Densidade: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06204558
Número CAS: 1085699-23-5