Print…
6-Amino-4-bromoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60190-250MG OR60190-500MG OR60190-100MG
APOSOR60190-250MGEA 0 EUR
APOSOR60190-250MG APOSOR60190-500MG APOSOR60190-100MG
6-Amino-4-bromoquinoline
6-Amino-4-bromoquinoline
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16659607
Número CAS: 1260785-25-8