Print…
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60157-1G OR60157-250MG
APOSOR60157-1GEA 140 EUR
APOSOR60157-1G APOSOR60157-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Fórmula: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16628188
Número CAS: 1257535-48-0