Print…
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR60147-250MG OR60147-1G
APOSOR60147-250MGEA 328 EUR
APOSOR60147-250MG APOSOR60147-1G
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de Fusão: 88…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11052634
Número CAS: 7584-08-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III