Print…
1-(3-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Carboxy-1-(3-methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one
OR60131-1G OR60131-250MG OR60131-500MG OR60131-2.5G OR60131-5G
APOSOR60131-1GEA 91.5 EUR
APOSOR60131-1G APOSOR60131-250MG APOSOR60131-500MG APOSOR60131-2.5G APOSOR60131-5G
1-(3-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₄
Peso Molecular: 235.236 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01630406
Número CAS: 63674-47-5