Print…
3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60114-1G OR60114-5G OR60114-250MG
APOSOR60114-1GEA 60.9 EUR
APOSOR60114-1G APOSOR60114-5G APOSOR60114-250MG
3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇IN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781627
Número CAS: 885518-96-7