Print…
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Chloro-6-azaquinoxaline
OR60108-1G OR60108-2.5G OR60108-500MG
APOSOR60108-1GEA 212 EUR
APOSOR60108-1G APOSOR60108-2.5G APOSOR60108-500MG
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Fórmula: C₇H₄ClN₃
Peso Molecular: 165.58 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11044722
Número CAS: 93049-39-9