Print…
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-6-azabenzimidazole, 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR60107-1G OR60107-250MG
APOSOR60107-1GEA 289 EUR
APOSOR60107-1G APOSOR60107-250MG
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Fórmula: C₆H₄ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12022343
Número CAS: 2589-11-9