Print…
3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole trihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60095-1G OR60095-5G
APOSOR60095-1GEA 172 EUR
APOSOR60095-1G APOSOR60095-5G
3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole trihydrochloride
3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole trihydrochloride
Fórmula: C₆H₁₀N₄·3ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699131
Número CAS: 1171236-13-7