Print…
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1-Bis(diethoxyphosphoryl)ethylene, 1,1-Bis(diethoxyphosphoryl)ethene, Tetraethyl vinylidene phosphonate, Tetraethyl ethene-1,1-diylbis(phosphonate)
OR60088-5G OR60088-1G
APOSOR60088-5GEA 357 EUR
APOSOR60088-5G APOSOR60088-1G
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate
Fórmula: C₁₀H₂₂O₆P₂
Ponto de ebulição: 115…116 °C (0,05 mm Hg)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09263518
Número CAS: 37465-31-9