Print…
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60043-1G OR60043-250MG
APOSOR60043-1GEA 0 EUR
APOSOR60043-1G APOSOR60043-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Fórmula: C₆H₇NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02669593
Número CAS: 13797-62-1