Print…
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR60038-1G OR60038-5G
APOSOR60038-1GEA 109 EUR
APOSOR60038-1G APOSOR60038-5G
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Fórmula: C₉H₂₀O₃
Ponto de ebulição: 109 °C (4 mm Hg)
Ponto de Fusão: –5,5…0 °C
Densidade: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167017
Número CAS: 10305-38-1