Print…
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-carbamothioylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-thiocarboxamide
OR59984-1G OR59984-5G
APOSOR59984-1GEA 220 EUR
APOSOR59984-1G APOSOR59984-5G
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
Fórmula: C₁₁H₂₀N₂O₂S
Ponto de Fusão: 134…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10700060
Número CAS: 274682-80-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III