Print…
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-Bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl)benzene
OR59975-5G OR59975-500MG OR59975-2.5G
APOSOR59975-5GEA 945 EUR
APOSOR59975-5G APOSOR59975-500MG APOSOR59975-2.5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Fórmula: C₁₀H₈BrNO
Ponto de Fusão: 50,5…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11109319
Número CAS: 21354-98-3