Print…
4-Bromo-8-methoxyquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59910-1G OR59910-5G
APOSOR59910-1GEA 77.3 EUR
APOSOR59910-1G APOSOR59910-5G
4-Bromo-8-methoxyquinoline
4-Bromo-8-methoxyquinoline
Fórmula: C₁₀H₈BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08063209
Número CAS: 103028-31-5