Print…
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59847-1G OR59847-250MG
APOSOR59847-1GEA 0 EUR
APOSOR59847-1G APOSOR59847-250MG
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Fórmula: C₄H₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08703646
Número CAS: 155742-48-6