Print…
Thiazol-2-ylmethanamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR59828-1G OR59828-250MG
APOSOR59828-1GEA 78.3 EUR
APOSOR59828-1G APOSOR59828-250MG
Thiazol-2-ylmethanamine
Thiazol-2-ylmethanamine
Fórmula: C₄H₆N₂S
Densidade: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02854204
Número CAS: 55661-33-1
UN: 2735
ADR: 8,II