Print…
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR59789-1G OR59789-250MG
APOSOR59789-1GEA 361 EUR
APOSOR59789-1G APOSOR59789-250MG
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₇ClO₃S
Ponto de ebulição: 244…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115370
Número CAS: 166964-26-7
UN: 3265
ADR: 8,III