Print…
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(3-Methoxy-3-methylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR5973-1G OR5973-250MG
APOSOR5973-1GEA 379 EUR
APOSOR5973-1G APOSOR5973-250MG
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₃BN₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027291
Número CAS: 874297-84-4