Print…
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5954-1G OR5954-5G
APOSOR5954-1GEA 0 EUR
APOSOR5954-1G APOSOR5954-5G
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide
Fórmula: C₁₂H₁₁N₃O₂S
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00126665
Número CAS: 85156-33-8