Print…
1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(4-(Chloromethyl)phenyl)-1H-pyrazole
OR59436-1G OR59436-5G
APOSOR59436-1GEA 68.3 EUR
APOSOR59436-1G APOSOR59436-5G
1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₀H₉ClN₂
Peso Molecular: 192.645 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366379
Número CAS: 143426-52-2
UN: 1759
ADR: 8 III