Print…
Isonicotinamidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5939-1G OR5939-5G OR5939-25G
APOSOR5939-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5939-1G APOSOR5939-5G APOSOR5939-25G
Isonicotinamidine hydrochloride
Isonicotinamidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₇N₃·ClH
Ponto de Fusão: 263…265 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040385
Número CAS: 42518-06-9