Print…
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR59365-1G OR59365-250MG
APOSOR59365-1GEA 430 EUR
APOSOR59365-1G APOSOR59365-250MG
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₄N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878405
Número CAS: 957062-83-8