Print…
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Tosyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
OR59354-1G OR59354-250MG
APOSOR59354-1GEA 0 EUR
APOSOR59354-1G APOSOR59354-250MG
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878406
Número CAS: 957063-02-4