Print…
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59335-1G OR59335-5G OR59335-250MG
APOSOR59335-1GEA 141 EUR
APOSOR59335-1G APOSOR59335-5G APOSOR59335-250MG
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₆BrClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878363
Número CAS: 95383-17-8